Industriehandschuhe, uvex phynomic allround
Lieferant: UVEX
6004906 6004907 6004908 6004909 6004910 6004911
112-4936EA 60.1 EUR
112-4936 112-4937 112-4938 112-4939 112-4940 112-4941
Industriehandschuhe, uvex phynomic allround
Handschuhe
Der uvex phynomic allround ist ein leichter Schutzhandschuh für verschiedenste Anwendungsbereiche. Er verfügt über einen Liner auf Basis von Polyamid/Elastan und eine Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung auf der Innenhand und den Fingerspitzen.
  • Die Schaumbeschichtung ist extrem flexibel, bietet gute Griffigkeit und hinterlässt keine Spuren auf empfindlichen Oberflächen
  • Dunkle Farbe macht die Handschuhe besonders schmutzbeständig
  • Hervorragende Fingerbeweglichkeit und Griffigkeit
  • Sehr hohe Atmungsaktivität
Ideal für Feinmontage und Präzisionsarbeiten. Geeignet für den Einsatz in trockenen und leicht feuchten Bereichen.
Standards: EN 388 (3131X)
OEKO-Tex® Standard 100