Testsätze, Sulfit-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich). Spectroquant® Küvettentestkits
- Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
- Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
- Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
- Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzientestkits
Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch.
Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich.
Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren - bei Lagerung bei Raumtemperatur.
Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung.
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.