Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Spectroquant®
1.14544.0001EA 125 EUR
1.14544.0001 1.14752.0001 1.14558.0001 1.14752.0002 1.14739.0001 1.00683.0001 1.14559.0001
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Alle Spectroquant® Testsätze eignen sich für die Verwendung mit den Spektralphotometern der Prove Reihen und mit Nova 60/60A Instrumenten. Tests können nicht nur mit Photometern und Spektralphotometern von Merck, sondern auch mit Photometern und Spektralphotometern anderer Hersteller verwendet werden (Programmierdetails auf Anfrage erhältlich).
Spectroquant®Küvettentests.
  • Sehr benutzerfreundliche, validierte Methoden
  • Alle notwendigen Reagenzien für die Analyse sind in den Zellen für die meisten der Testparameter enthalten
  • Verpackungsdesign schützt die Zellen vor Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit während der Lagerung und des Transports
  • Der Barcode auf den Zellen gewährleistet die Wahl der korrekten Analysemethode, wodurch Fehler verhindert und Vorbereitungszeiten reduziert werden
Spectroquant® Reagenzien-testkits
- Sehr stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische mit einfachem Gebrauch
- Freie Auswahl des passenden Küvettenformats entsprechend dem Messbereich
- Lange Haltbarkeit von bis zu 3 Jahren, bei Lagerung bei Raumtemperatur
- Automatische Auswahl der richtigen Methode mit Hilfe der AutoSelector Barcode-Identifizierung
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.
ISO 23695: Water Quality — Determination of Ammonium Nitrogen in Water — Small-Scale Sealed Tube Method
• Method: This standard utilizes the Bertholet method (Indophenol blue) for determining ammonium.
• Citation Forms: Various forms such as NH₄⁺, NH₄-N, NH₃, NH₃-N are acceptable.
• Spectroquant® Cell Tests 1.14544, 1.14558, 1.14559, and 1.14739 correspond to this norm using 2-Chlorphenol.