Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10528.03 10528.06
10528.03EA 269 EUR
10528.03 10528.06
Potassium hexanitroiridate(III) (≥32,3% Ir)
Potassium hexanitroiridate(III)
CAS No.: 38930-18-6 Molecular Formula: K3Ir(NO2)6 Formula Weight: 585.54 Physical Form: Micro Crystals MDL No.: MFCD00049672
Formel: K₃Ir(NO₂)₆
Molecular Weight: 585.54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049672
CAS-Nummer: 38930-18-6
EINECS: 254-191-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable