Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
11186.14 11186.22
11186.14EA 95 EUR
11186.14 11186.22
Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 85949-60-6 Molecular Formula: C6H9O6Y.4H2O Formula Weight: 338.10 (266.04anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.5 Appearance: White Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00013048
Formel: C₆H₉O₆Y·4H₂O
Molecular Weight: 338,10 g/mol (266,04 anhy)
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1,5
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013048
CAS-Nummer: 85949-60-6
EINECS: 245-612-0