Holmiumtrichlorid, Hyrdrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Holmium(III)chlorid
11276.09 11276.18
11276.09EA 189 EUR
11276.09 11276.18
Holmiumtrichlorid, Hyrdrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmiumtrichlorid
Purity: 99.99% Molecular Formula: HoCl3.xH2O Formula Weight: 271.29(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 718° MDL No.: MFCD00011051
Formel: HoCl₃·xH₂O
Molecular Weight: 271,29 g/mol
Schmelzpunkt: 718 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011051
CAS-Nummer: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1
Merck Index: 14,4727