Natriumhexanitrokobalt(III) ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trinatriumhexanitritocobaltat
11667.22
11667.36
11667.22EA
112
EUR
11667.22
11667.36
Natriumhexanitrokobalt(III) ACS
Natriumhexanitrokobalt(III)
CAS No.: 14649-73-1
Molecular Formula: Na3Co(NO2)6
Formula Weight: 403.94
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
Melting Point: 220° dec.
Solubility: Very soluble in water
UN No.: UN1479
MDL No.: MFCD00003512
Formel:
Na₃Co(NO₂)₆ Molecular Weight: 403,94 g/mol Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003512 CAS-Nummer: 14649-73-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,8603 |