Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) A503023-5
Lieferant: Thermo Scientific
11694.06 11694.14 11694.22
11694.06EA 82.7 EUR
11694.06 11694.14 11694.22
Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) A503023-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6