Palladium 5% auf Calciumcarbonat, Pulver verwendbar als Katalysator, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11723.06
11723.14
11723.22
11723.06EA
82.7
EUR
11723.06
11723.14
11723.22
Palladium 5% auf Calciumcarbonat, Pulver verwendbar als Katalysator, reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03427452
Formel:
Pd Molecular Weight: 106.420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 |