Platin 1% auf Gamma-Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11797.14 11797.22 11797.06
11797.14EA 328 EUR
11797.14 11797.22 11797.06
Platin 1% auf Gamma-Aluminiumoxid, Pulver, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: 300m2/g MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4