Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12175.03
12175.06
12175.14
12175.03EA
126
EUR
12175.03
12175.06
12175.14
Ruthenium(III) nitrosylnitrate (≥31,3% Ru)
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
CAS No.: 34513-98-9
Molecular Formula: N4O10Ru
Formula Weight: 317.09
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
UN No.: UN1477
MDL No.: MFCD00016313
Formel:
N₄O₁₀Ru Schmelzpunkt: Zersetzung Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016313 CAS-Nummer: 34513-98-9 EINECS: 252-068-8 ADR: 5.1,II |