Yttrium cobalt ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Klumpen, REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12952.14
12952.22
12952.14EA
126
EUR
12952.14
12952.22
Yttrium cobalt ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Klumpen, REacton®
Yttrium cobalt
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Y:Co; 84:15 wt% (Ca 1%)
MDL No.: MFCD00209676