Yttrium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13157.14 13157.22
13157.14EA 145 EUR
13157.14 13157.22
Yttrium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Yttrium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 38245-39-5 Molecular Formula: Y2(CO3)3.xH2O (x≈3) Formula Weight: 357.84(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00149943
Formel: Y₂(CO₃)₃·xH₂O
Molecular Weight: 357.84 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149943
CAS-Nummer: 38245-39-5
EINECS: 209-119-4
Merck Index: 14,10107