Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ytterbium(III) acetylacetonate
13159.04 13159.09
13159.04EA 91.4 EUR
13159.04 13159.09
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14284-98-1 Molecular Formula: C15H21O6Yb Formula Weight: 470.37 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013508
Formel: C₁₅H₂₁O₆Yb
Molecular Weight: 470,37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013508
CAS-Nummer: 14284-98-1
EINECS: 238-198-8