Samarium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
13177.14
13177.22
13177.14EA
68.1
EUR
13177.14
13177.22
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 38245-37-3
Molecular Formula: Sm2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 480.73(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point:
Formel:
Sm₂(CO₃)₃·xH₂O Molecular Weight: 480,73 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: >500 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150444 CAS-Nummer: 38245-37-3 EINECS: 227-581-5 |