Lanthanum(III) bromide hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13198.18 13198.30 13198.09
13198.18EA 126 EUR
13198.18 13198.30 13198.09
Lanthanum(III) bromide hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthanum(III) bromide hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 224183-16-8 Molecular Formula: LaBr3.xH2O Formula Weight: 378.62(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White MDL No.: MFCD00798151
Formel: Br₃H₂LaO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798151
CAS-Nummer: 224183-16-8
EINECS: 236-896-7