Europium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
13212.03 13212.06 13212.14
13212.03EA 67.8 EUR
13212.03 13212.06 13212.14
Europium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 86546-99-8 Molecular Formula: Eu2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 483.95(anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00149702
Formel: Eu₂(CO₃)₃·xH₂O
Molecular Weight: 483,95 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149702
CAS-Nummer: 86546-99-8
EINECS: 227-582-0