Scandium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
13646.03 13646.06
13646.03EA 112 EUR
13646.03 13646.06
Scandium(III) carbonate hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Scandium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: Sc2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 269.94(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 500° dec. MDL No.: MFCD00011501
Formel: Sc₂(CO₃)₃·xH₂O
Molecular Weight: 269,94 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >500 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011501
CAS-Nummer: 5809-49-4