Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(cyclopentadienyl)yttrium
Unter Argon in Ampullen verpackt
14478.02 14478.04
14478.02EA 96 EUR
14478.02 14478.04
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1294-07-1 Molecular Formula: C15H15Y Formula Weight: 284.20 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 295° Boiling Point: 200° subl. (vacuum) UN No.: UN3181 MDL No.: MFCD00058706
Formel: C₁₅H₁₅Y
Molecular Weight: 284.19 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (Subl. im Vacuum)
Schmelzpunkt: 295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058706
CAS-Nummer: 1294-07-1
EINECS: 215-069-4
UN: 3181
ADR: 4.1 III