Silicon tetraacetate ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
14703.30EA
514
EUR
14703.30
14703.18
Silicon tetraacetate ≥97%
Silicon tetraacetate
Formel:
C₈H₁₂O₈Si Molecular Weight: 264,261 g/mol Siedepunkt: 160…170 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026184 CAS-Nummer: 562-90-3 EINECS: 209-239-7 ADR: 8,II Merck Index: 14,8498 |