Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
15301.18
15301.30
15301.18EA
150
EUR
15301.18
15301.30
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Neodymium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 38245-38-4
Molecular Formula: Nd2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 468.51(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00150426
Formel:
Nd₂(CO₃)₃.xH₂O Molecular Weight: 468,51 g/mol (anhy) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150426 CAS-Nummer: 38245-38-4 EINECS: 227-579-4 |