Copper(II) gluconate
Lieferant: Thermo Scientific
15325.18EA
34.5
EUR
15325.18
15325.A1
15325.30
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
Formel:
C₁₂H₂₂CuO₁₄ Molecular Weight: 453,84 g/mol Schmelzpunkt: 155…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075297 CAS-Nummer: 527-09-3 EINECS: 208-408-2 Merck Index: 14,2640 |