Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
18206.18 18206.30
18206.18EA 166 EUR
18206.18 18206.30
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
CAS No.: 65567-96-6 Molecular Formula: LiCl.KCl Physical Form: -10 Mesh Density: 2.02 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 357° MDL No.: MFCD00144623
Formel: Cl₂KLi
Schmelzpunkt: 357 °C
Dichte: 2,02
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144623
CAS-Nummer: 65567-96-6