Tricarbonylnitrosylcobalt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
CAS No.: 14096-82-3
Molecular Formula: C3CoNO4
Formula Weight: 172.97
Physical Form: Liquid
Density: 1.47
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Unpleasant
Melting Point: -1°
Boiling Point: 48.6°(55° dec.)
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00016014
Formel:
C₃CoNO₄ Siedepunkt: 48,6 °C/ 55 °C (Siedepkt./ Zers.) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1,47 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016014 CAS-Nummer: 14096-82-3 EINECS: 237-945-5 ADR: 3,II |