Linear alkylbenzenesulphonic acid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
30574.30 30574.A1 30574.D5
30574.30EA 39.5 EUR
30574.30 30574.A1 30574.D5
Linear alkylbenzenesulphonic acid ≥97%
Linear alkylbenzenesulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 68584-22-5 Molecular Formula: RC6H4SO3H Physical Form: Liquid UN No.: UN2586 MDL No.: MFCD00147445
Formel: C₁₈H₃₀O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00147445
CAS-Nummer: 68584-22-5
EINECS: 271-528-9
ADR: 8,III