Carnauba wax
Lieferant: Thermo Scientific
31117.30
31117.A1
31117.A7
31117.30EA
45.2
EUR
31117.30
31117.A1
31117.A7
Carnauba wax
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Physical Form: Flakes
Density: 0.990-0.999
Refractive Index: 1.4500
Odour: Odourless
Melting Point: 82-86°
MDL No.: MFCD00130724
Schmelzpunkt:
82…86 °C Dichte: 0,990…0.999 g/mL Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130724 CAS-Nummer: 8015-86-9 EINECS: 232-399-4 Merck Index: 14,1846 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)