Nickel auf Siliziumdioxid-Aluminiumoxid verwendbar als Katalysator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
31276.06 31276.14 31276.22
31276.06EA 21.3 EUR
31276.06 31276.14 31276.22
Nickel auf Siliziumdioxid-Aluminiumoxid verwendbar als Katalysator
Nickel
CAS No.: 7440-02-0 Molecular Formula: 66+/-5% Ni Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Molecular Weight: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Schmelzpunkt: 1453
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582