Dodecylbenzol Gemisch aus Isomeren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
31362.30
31362.A1
31362.30EA
140
EUR
31362.30
31362.A1
Dodecylbenzol Gemisch aus Isomeren
Dodecylbenzol
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C6H5C12H25
Formula Weight: 246.44
Physical Form: Liquid
Density: 0.87
Refractive Index: 1.49
Odour: Specific type
Melting Point: -3°
Boiling Point: 179-180°/13mm
MDL No.: MFCD00008974
Formel:
C₁₈H₃₀ Siedepunkt: 179…180 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0,87 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008974 CAS-Nummer: 123-01-3 |