Dinatriumhexachloroosmat Os ≥38,7%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12176.01 12176.03 12176.06
12176.01EA 65.6 EUR
12176.01 12176.03 12176.06
Dinatriumhexachloroosmat Os ≥38,7%
Dinatriumhexachloroosmat
CAS No.: 1307-81-9 Molecular Formula: Cl6Na2Os.2H2O Formula Weight: 484.93 (448.90anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red to brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014234
Formel: Cl₆Na₂Os·2H₂O
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 389…393 °C
Dichte: 3,59 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014234
CAS-Nummer: 1307-81-9
EINECS: 215-152-5