Ammoniumdimolybdat 10% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ammoniummolybdat (di), di-Ammoniumdimolybdat
35579.AP 35579.K2
35579.APEA 70.9 EUR
35579.AP 35579.K2
Ammoniumdimolybdat 10% (w/v) in wässriger Lösung
Ammonium dimolybdate
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00010882
Formel: H₈Mo₂N₂O₇
Molecular Weight: 339.95 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010882
CAS-Nummer: 27546-07-2