Kaliumhydrogenphthalat standardisierte Lösung 0.05 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäure KaliumsalzKaliumphthalat monobasischPhthalsäure Kaliumsalz
35603.K2EA 47.5 EUR
35603.K2 35603.AP
Kaliumhydrogenphthalat standardisierte Lösung 0.05 N in wässriger Lösung
Kaliumhydrogenphthalat
Formel: HOOCC₆H₄COOK
Molecular Weight: 204,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013070
CAS-Nummer: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/58/16640658.jpg