Kieselgel, Granulat ACS -6+18 Mesh trocknungsfördernd, mit Indikator
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36737.22 36737.36
36737.22EA 54.3 EUR
36737.22 36737.36
Kieselgel, Granulat ACS -6+18 Mesh trocknungsfördernd, mit Indikator
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -6+18 Mesh Granules Sensitivity: Hygroscopic pH: 6.0 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8490