Palladium 3% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Hydrierkatalysator, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
38296.06
38296.14
38296.22
38296.06EA
57.8
EUR
38296.06
38296.14
38296.22
Palladium 3% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver Hydrierkatalysator, reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Formel:
Pd Molecular Weight: 106,420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 |