Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt verwendbar als Katalysator, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
38304.06 38304.14 38304.22
38304.06EA 165 EUR
38304.06 38304.14 38304.22
Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt verwendbar als Katalysator, reduziert
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3