Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt verwendbar als Katalysator, nicht reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
38305.06 38305.14 38305.22
38305.06EA 165 EUR
38305.06 38305.14 38305.22
Palladium 10% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt verwendbar als Katalysator, nicht reduziert
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formel: Pd
Molecular Weight: 106,420 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3