Palladium 20% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
38308.04EA 132 EUR
38308.04 38308.09 38308.18 38308.MD
Palladium 20% auf Aktivkohle-Pulver standard mit 50 % Wasser benetzt, reduziert
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formel: Pd
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3