Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 79.6 EUR
13471.RM 13471.RN
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Copper
Formel: Cu
Molecular Weight: 63.55 g/mol
Siedepunkt: 2595
Schmelzpunkt: 1083
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545