Iridium 0,5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
38327.14
38327.22
38327.06
38327.14EA
274
EUR
38327.14
38327.22
38327.06
Iridium 0,5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Iridium
MDL No.: MFCD00011062
Formel:
Ir Molecular Weight: 192,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011062 CAS-Nummer: 7439-88-5 |