Platin 1% auf Kohlenstoff mit 50 % Wasser benetzt, Granulat, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38343.14
38343.22
38343.14EA
198
EUR
38343.14
38343.22
Platin 1% auf Kohlenstoff mit 50 % Wasser benetzt, Granulat, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 4x10 Mesh
Appearance: Dark gray
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 |