Platin 0,5% auf Kohlenstoff, Granulat, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
38344.06
38344.14
38344.06EA
146
EUR
38344.06
38344.14
Platin 0,5% auf Kohlenstoff, Granulat, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 2-5mm granules
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |