Palladium 1% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt, eierschale, reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
38527.14
38527.22
38527.06
38527.14EA
205
EUR
38527.14
38527.22
38527.06
Palladium 1% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt, eierschale, reduziert
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
MDL No.: MFCD03457879
Formel:
Pd Molecular Weight: 106,420 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 |