Manganese(II) 2-ethylhexanoate 40% (w/w) in Leichtbenzin (6% Mn)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
38607.30
38607.A7
38607.30EA
37
EUR
38607.30
38607.A7
Manganese(II) 2-ethylhexanoate 40% (w/w) in Leichtbenzin (6% Mn)
Manganese(II) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 13434-24-7
Molecular Formula: C16H30MnO4
Formula Weight: 341.35
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.897
Appearance: Brown
Odour: Petroleum-like
UN No.: UN1268
MDL No.: MFCD00058698
Formel:
C₁₆H₃₀MnO₄ Dichte: 0,897 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058698 CAS-Nummer: 13434-24-7 UN: 1268 ADR: 3,III |