Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
39174.22
39174.14
39174.22EA
219
EUR
39174.22
39174.14
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2233-42-3
Molecular Formula: C32H60O8Zr
Formula Weight: 664.04
Flash Point:
Formel:
C₃₂H₆₀O₈Zr Flammpunkt: >93 °C (199 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00072684 CAS-Nummer: 2233-42-3 EINECS: 218-776-6 |