Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Potassium Hydrotris(1-pyrazolyl)borate
39438.03 39438.06
39438.03EA 63.4 EUR
39438.03 39438.06
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
CAS No.: 18583-60-3 Molecular Formula: [C9H10BN6]K Formula Weight: 252.13 Physical Form: Crystalline Melting Point: 185-189° MDL No.: MFCD00040346
Formel: C₉H₁₀BKN₆
Molecular Weight: 252,13 g/mol
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040346
CAS-Nummer: 18583-60-3