Zirconium titanium oxide ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 75ppm Hf)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39490.14
39490.22
39490.14EA
114
EUR
39490.14
39490.22
Zirconium titanium oxide ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 75ppm Hf)
Zirconium titanium oxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12036-70-3
Molecular Formula: ZrTiO4
Formula Weight: 203.11
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210648
Formel:
ZrTiO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210648 CAS-Nummer: 12036-70-3 |