Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39512.06 39512.14
39512.06EA 71 EUR
39512.06 39512.14
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Samarium(III) hydroxide hydrate
Purity: 99% CAS No.: 20403-06-9 Molecular Formula: Sm(OH)3.xH2O Formula Weight: 201.37(anhy) Physical Form: Lump/Powder UN No.: UN3262 MDL No.: MFCD00050108
Formel: Sm(OH)₃·xH₂O
Molecular Weight: 201,37 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050108
CAS-Nummer: 20403-06-9
EINECS: 243-787-8
ADR: 8,II