Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) in Leichtbenzin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zinc(II) 2-ethylhexanoate
39561.36
39561.22
39561.0E
39561.36EA
116
EUR
39561.36
39561.22
39561.0E
Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) in Leichtbenzin
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8
Molecular Formula: C16H30O4Zn
Formula Weight: 351.79
Physical Form: Liquid
Density: 1.07
Appearance: Colourless
UN No.: UN1268
MDL No.: MFCD00053316
Formel:
C₁₆H₃₀O₄Zn Molecular Weight: 351,792 g/mol Dichte: 1,07 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053316 CAS-Nummer: 136-53-8 EINECS: 205-251-1 UN: 1268 ADR: 3,III |