Titanium(III) sulphate 20% in Schwefelsäure (1 - 4%)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39664.30 39664.A1 39664.A7
39664.30EA 72.6 EUR
39664.30 39664.A1 39664.A7
Titanium(III) sulphate 20% in Schwefelsäure (1 - 4%)
Titanium(III) sulphate
CAS No.: 10343-61-0 Molecular Formula: Ti2(SO4)3 Formula Weight: 383.38 Physical Form: Liquid Density: 1.15 UN No.: UN3264 MDL No.: MFCD00036317
Formel: O₁₂S₃Ti₂
Dichte: 1,15
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036317
CAS-Nummer: 10343-61-0
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9476