Platin 0,3% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduziert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Platinium
39826.14
39826.22
39826.14EA
415
EUR
39826.14
39826.22
Platin 0,3% auf Aluminiumoxid, Plätzchen 2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in), reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
MDL No.: MFCD00011179
Applications: Selective hydrogenation, gas purifications: e.g. Oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide, hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide
Formel:
Pt Molecular Weight: 195,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 215-691-6 |