Terbium(III) acetylacetonate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Terbium(III) 2,4-pentanedionate
40032.04 40032.09
40032.04EA 90.1 EUR
40032.04 40032.09
Terbium(III) acetylacetonate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III) acetylacetonate
Purity: 99.9% CAS No.: 14284-95-8 Molecular Formula: C15H21O6Tb Formula Weight: 456.25 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013503
Formel: C₁₅H₂₁O₆Tb
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013503
CAS-Nummer: 14284-95-8
EINECS: 238-195-1